Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
XXL
3 Extragroß
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 5 & 6.
- Atmungsaktive Einweg-Hose für maximalen Tragekomfort und maximale Sicherheit. Bietet Antistatik-Schutz sowie generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel.
- Widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz
- Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Feststoffpartikel und radioaktive Kontamination durch feste Partikel – EN 1073-2.
Spezifikation
Spezifikation
Größe | XXL |
Produkttyp | Hosen |
Material | Spunbond Polypropylene |
Farbe | Weiß |
Beständig gegen | Größere Partikel, radioaktiver Staub und chemische Spritzer |
Modell | Zweilagiger Stoff |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Während der Arbeit in der Chemie- und Pharmaindustrie. |