Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ Plus RNA Purification Kit and Phasemaker™ Tubes Complete System
Phasemaker™ Röhrchen stellen unter der wässrigen Phase eine  feste Abdichtung her, wodurch TRIzol™ Reagenz einfacher zu verwenden ist und die Ausbeute um bis zu 30 % erhöht wird. Ideal für neue Anwender.
Marke:  Invitrogen™ A33254
Artikelnummer. 15860612
  • 850.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine Flasche TRIzol Reagenz 100 ml, 50 PureLink RNA Minisäulen und ein Beutel mit 100 Phasemaker Röhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Komplettsystem enthält auch das Reagenz TRIzol™ und die Phasemaker™ Röhrchen. Das Reagenz TRIzol verfügt über ein außergewöhnliches Lysevermögen auch bei schwierigen Probearten. Invitrogen™ Phasemaker Röhrchen enthalten ein Polymer, das die obere wässrige Phase des TRIzolgemischs klar von der darunter liegenden organischen Phase trennt und vollständig isoliert, wodurch es sehr einfach ist, die obere Phase mit der RNA abzupipettieren.
Das Polymer arbeitet mit einem Dichtegradienten, da es schwerer ist als die wässrige Phase, aber leichter als die organische Phase; nach der Zentrifugation positioniert es sich zwischen diesen beiden Schichten. Es erzeugt eine dichte Versiegelung zwischen den beiden Phasen und erleichtert so das Abpipettieren der wässrigen Phase, ohne dass das Risiko der Übertragung von Kontaminanten aus der organischen Schicht besteht. Daher ermöglichen Invitrogen Phasemaker Röhrchen die Rückgewinnung der gesamten wässrigen Phase, was die Ausbeute auf bis zu 30 % erhöht. Inertes Polymer, das nachgeschaltete Experimente wie die PCR nicht beeinträchtigt. Funktioniert mit frischen oder gefrorenen Proben (Gewebe oder Blut). Funktioniert auch mit Gewebeproben, die zuvor mit RNAlater behandelt wurden. Invitrogen Phasemaker Röhrchen werden vordispensiert geliefert. Die Röhrchengröße beträgt 2 ml.
  • Das Komplettsystem umfasst TRIzol und Phasemaker Röhrchen
  • Phasemaker Röhrchen sind in 2 ml-Röhrchen vordispensiert
  • Erzeugt eine dichte Abgrenzung zwischen der wässrigen und der organischen Phase
  • Einfacheres Abpipettieren der gesamten wässrigen Phase
  • Erhöht die Ausbeute auf bis zu 30 %
  • Die RNA-Integrität wird nicht beeinträchtigt
  • Die Dichtung bleibt lange erhalten, wodurch die Anzahl der Proben pro Charge erhöht werden kann
  • Inert, keine Beeinträchtigung nachgeschalteter Experimente
Serviceleistungen
Ein Jahr nach Erhalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TRIzol Plus Reagenz und 100 Röhrchen, bei Raumtemperatur lagern
1 hr.
Bacteria, Cells, Pflanzen, Tissue, Hefe
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
50 Aufreinigungen
Raumtemperatur
≤350 μg
Kieselgel-Zentrifugationssäule, Organische Extraktion
30 to 200 μL
Gesamt-RNA
RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling
Mini
Bacteria: ≤107
Cells: ≤107
Plant: ≤107, ≤100 mg
Tissue: ≤100 mg
Yeast: ≤107