Learn More
Phasemaker™ TRIzol™ LS Reagent and Phasemaker™ Tubes Complete System
Phasemaker™ Röhrchen stellen unter der wässrigen Phase eine feste Abdichtung her, wodurch TRIzol™ Reagenz einfacher zu verwenden ist und die Ausbeute um bis zu 30 % erhöht wird. Ideal für neue Anwender.
694.00 CHF - 1018.00 CHF
Spezifikation
Isolation Technology | Organische Extraktion |
---|---|
Aufreinigungszeit | 1 hr. |
Elutionsvolumen | 20 to 50 μL |
Probentyp | Liquid Samples (e.g. Serum) |
Endprodukttyp | Gesamt-RNA |
Includes: Eine Flasche TRIzol LS-Reagenz 100 ml und ein Beutel mit 100 Phasemaker Röhrchen
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15867521
|
Phasemaker™
A33252 |
100 Aufreinigungen |
694.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17113089
|
Phasemaker™
A33253 |
200 Aufreinigungen |
1018.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Komplettsystem enthält auch das Reagenz TRIzol™ und die Phasemaker™ Röhrchen. Das Reagenz TRIzol verfügt über ein außergewöhnliches Lysevermögen auch bei schwierigen Probearten. Invitrogen™ Phasemaker Röhrchen enthalten ein Polymer, das die obere wässrige Phase des TRIzolgemischs klar von der darunter liegenden organischen Phase trennt und vollständig isoliert, wodurch es sehr einfach ist, die obere Phase mit der RNA abzupipettieren.Das Polymer arbeitet mit einem Dichtegradienten, da es schwerer ist als die wässrige Phase, aber leichter als die organische Phase; nach der Zentrifugation positioniert es sich zwischen diesen beiden Schichten. Es erzeugt eine dichte Abgrenzung zwischen den beiden Phasen, wodurch es sehr einfach ist, die wässrige Phase abzupipettieren, ohne dass Kontaminanten aus der organischen Schicht verschleppt werden könnten. Daher ermöglichen Invitrogen Phasemaker Röhrchen die Rückgewinnung der gesamten wässrigen Phase, was die Ausbeute auf bis zu 30 % erhöht. Inertes Polymer, das nachgeschaltete Experimente wie die PCR nicht beeinträchtigt. Funktioniert mit frischen oder gefrorenen Proben (Gewebe oder Blut). Funktioniert auch mit Gewebeproben, die zuvor mit RNAlater behandelt wurden. Invitrogen Phasemaker Röhrchen werden vordispensiert geliefert. Die Röhrchengröße beträgt 2 ml.
- Das Komplettsystem umfasst TRIzol und Phasemaker Röhrchen
- Phasemaker Röhrchen sind in 2 ml-Röhrchen vordispensiert
- Erzeugt eine dichte Abgrenzung zwischen der wässrigen und der organischen Phase
- Einfacheres Abpipettieren der gesamten wässrigen Phase
- Erhöht die Ausbeute auf bis zu 30 %
- Die RNA-Integrität wird nicht beeinträchtigt
- Die Dichtung bleibt lange erhalten, wodurch die Anzahl der Proben pro Charge erhöht werden kann
- Inert, keine Beeinträchtigung nachgeschalteter Experimente
Warranty
Ein Jahr nach Erhalt
Spezifikation
Organische Extraktion | |
20 to 50 μL | |
Gesamt-RNA | |
RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling | |
0.25 mL per 0.75 mL of TRIzol™ LS Reagent |
1 hr. | |
Liquid Samples (e.g. Serum) | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur | |
Tissue: ≤10 μg per mg Cells: ≤15 μg per 106 cells |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.