Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-114 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Aufgereinigtes nichtionisches, stabilisiertes Triton X-114 Detergens, geliefert als 10 %ige Lösung in 10 ml-Glasampullen.
Marke: Thermo Scientific™ 28332
Beschreibung
Thermo Scientific™ Triton X-114 Detergens Surfact-Amps™ Lösung aus hochreinem, stabilisierten Triton X-114 Detergens, geliefert als 10 %-ige Lösung in 10 ml-Glasampullen.
Diese anwenderfreundliche 10 % Lösung (w/v) des gereinigten Triton™ X-114 Detergens eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsmethoden und Techniken der Molekularbiologie. Triton X-114 ist ein nichtionisches grenzflächenaktives Polyoxyethylen, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern zum Einsatz kommt. Unter bestimmten Bedingungen erfährt dieses Detergens in wässrigen Lösungen eine Phasentrennung. Diese Eigenschaft wurde genutzt, um hydrophile und hydrophobe (Membran-)Proteine zu trennen.Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu extrem viskosen Detergenzien können 10 %-ige Surfact-Amps-Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die Tensid-Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoffatmosphäre in Glasampullen verpackt, um die Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
Triton X-114 – nichtionisches Reinigungsmittel für hydrophobe Proteinanreicherung
Genaue, – präzise 10 %-ige Detergenslösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Die Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 537
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: Unbekannt
- Molekülmasse der Mizelle: Unbekannt Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,21 mM (0,0113 %, w/v)
- Trübungspunkt: 23 °C
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Flüssig | |
Reinigungslösung |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C. | |
Surfact-Amps™, Triton™ | |
6 x 10 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.