Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100-Lysepuffer, 2X, pH-Wert 8.0
40.12 CHF - 62.13 CHF
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp Cell Lysis Reagent
pH 8
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15414899
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J62526.AK
250mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15424899
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J62526.AP
500mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Cell Lysis Reagent
8
2 bis 8 °C