Learn More
Invitrogen™ Triton X-100 (1%)
Triton X-100 (1 %)
Marke:  Invitrogen™ HFH10
Artikelnummer. 10717503
  • 176.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Reagenz ist ein Bestandteil des fetalen Hämoglobintests (HbF) und einer 0,1%igen Arbeitslösung, die in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) mit bovinem Serumalbumin (BSA) und Natriumazid hergestellt wird.
Klasse: IVD
Erklärung: Für die In-vitro-Diagnostik.
Inhalt: 0.1% Ntriumazid
Stabilisator: 0,1 % BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Nasseis
Triton X-100
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Flüssig
10 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1% Triton X-100
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)