Learn More
Tris(trimethylsilyl)phosphit, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341720
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1795-31-9
Summenformel C9H27O3PSi3
Molekulargewicht (g/mol) 298.54
MDL-Nummer MFCD00015588
InChI-Schlüssel VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
PubChem CID 137213
IUPAC-Name Tris(trimethylsilyl)phosphit
SMILES C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsilyl) phosphite
Farbe Farblos
Dichte 0.8930g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 81.0°C (8.3 mmHg)
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel P[OSi(CH3)3]3
Brechungsindex 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.893
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 298.54
Reinheit (%) 92%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyl) phosphite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.