Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-Tricin-SDS-Laufpuffer (10X), Kathodenpuffer, pH 8.3
91.20 CHF - 170.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X) |
---|---|
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15400167
|
Thermo Scientific Chemicals
J60992.AP |
500 mL |
91.20 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15410167
|
Thermo Scientific Chemicals
J60992.K2 |
1 L |
170.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Tris Tricine Gel Electrophoresis is routinely used for the separation of small proteins and peptides with a molecular weight of I to 100 kDa. It is used for protein analysis. This type of gel is perfectly suited for the separation and identification of proteins in samples containing only a few different proteins to samples containing complex mixtures (e.g. from cell extracts).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X) | |
Flüssigkeit | |
Kunststoffflasche | |
It is soluble in water. |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]glycine, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sodium