Learn More
Tris, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11408361
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Kommt als Puffer in einer Vielzahl biologischer Systeme zum Einsatz. Tris von MP Biomedicals dient zur in-vitro-Kontrolle des pH-Wertes für Körperflüssigkeiten und wird in Puffersystemen für die Elektrophorese verwendet. Kann als Ausgangsmaterial für Polymere und Oxazolone (mit Carbox) verwendet werden.
Tris ist relativ nichthygroskopisch; bei Bedarf kann Tris (Base) jedoch bei 100 °C bis zu 4 Stunden lang getrocknet werden, um Wasser zu entfernen. Weder Tris noch Tris-Hydrochlorid selbst bieten ein ausreichendes Puffervermögen. In der Regel müssen beide gemischt werden, damit man einen Puffer mit einem pH-Wert zwischen 7 und 9 zur angemessenen Pufferung erhält. Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern erhöht sich der pH-Wert um ca. 0.03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und sinkt um 0.03–0.05 Einheiten pro zehnfacher Verdünnung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trometamol, Tromethamin, Tris-[hydroxymethyl]aminomethan,2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (550 mg/ml), Ethylenglycol (79.1 mg/ml), Methanol (26 mg/ml), wasserfreies Ethanol (14.6 mg/ml), 95 % Ethanol (22.0 mg/ml), DMF (14 mg/ml), Aceton (2 mg/ml), Ethylacetat (0.5 mg/ml), Olivenöl (0.4 mg/ml) und Chloroform (0.05 mg/ml)
Formelmasse 121.1
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte Reagenz