Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, 98%, molekularbiologische Qualität ™
139.92 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "23252" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23252" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2 g
5 g
10 g
Beschreibung
For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 177°C to 178°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO or water |
Formelmasse | 286.65 |
Reinheit (%) | 98% |
Güte | Molekularbiologie |