Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, 98%, molekularbiologische Qualität ™
Click to view available options
Menge:
2 g
5 g
10 g
Beschreibung
For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 177°C to 178°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO or water |
Formelmasse | 286.65 |
Reinheit (%) | 98% |
Güte | Molekularbiologie |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride