Learn More
Tris(1-Methoxy-2-Methyl-2-Propoxy)bismuth, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436965
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C15H33O6Bi
MDL-Nummer MFCD11113030
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Gelb
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethylcyclohexane.
Formelmasse 518.4
Reinheit (%) 99.99%
Physikalische Form Kristallin