Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1.0 M Pufferlösung, pH 9.5
Click to view available options
Menge:
1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
TRIS,1.0 M-Pufferlösung, pH 7.5, wird als Puffer zur Stabilisierung und Lagerung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRIS,1.0 M-Pufferlösung, pH 7.5, wird als Puffer zur Stabilisierung und Lagerung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TRIS buffer soln. |
CAS | 77-86-1 |
Farbe | Farblos |
Konzentration | 1,0 M Pufferlösung |
pH | 9.5 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 1 L |
Summenformel | C4H11NO3 |
Geruch | Geruchsneutral |
MDL-Nummer | MFCD00004679 |