Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 0.5 M Pufferlösung, pH 6.8
Catalog Number 15445919
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
6503
CHEBI:9754
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
C(C(CO)(CO)N)O
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
6503
CHEBI:9754
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
C(C(CO)(CO)N)O
TRIS is used as a standard biological buffer in less critical applications where economy is an important consideration, component of extraction buffer e.g. phenol extraction of DNA or RNA; and as a component of separating and stacking gels in the characterization of in vitro translation products by SDS-PAGE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS wird als biologischer Standardpuffer in weniger kritischen Anwendungen verwendet, bei denen Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle spielt, und ist zudem Bestandteil von Extraktionspuffern, z. B. bei der Phenolextraktion von DNA oder RNA, und Bestandteil von Trenn- und Sammelgels bei der Charakterisierung von In-vitro-Übersetzungsprodukten durch SDS-PAGE.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material TRIS buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 6.8
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.