Learn More
Tripropionin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551311
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-45-7
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00027005
InChI-Schlüssel YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropionin, glycerol tripropionate, glyceryl tripropionate, tripropionine, glyceryl tripropanoate, propionin, tri, glycerine tripropionate, tripropionylglycerol, 1,2,3-propanetriol, tripropanoate, propionic acid triglyceride
PubChem CID 8763
IUPAC-Name 2,3-Di(propanoyloxy)propylpropanoat
SMILES CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripropionin
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 1.0820g/mL
Siedepunkt 151°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 162°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4310 to 1.434
Menge 100 g
Relative Dichte 1.082
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Tripropionin