Learn More
TrippNT Flaschenhalterungen
Vermeiden von unordentlichen Verschüttungen oder Unfällen mit diesen Flaschenhaltern. Die Halter für Spritzflaschen sorgen dafür, dass die Waschlösungen gut organisiert und zur Hand sind.
35.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenhalterung |
---|---|
Material | Chemikalienbeständiger Kunststoff |
Beschreibung
Vermeiden von unordentlichen Verschüttungen oder Unfällen mit diesen Flaschenhaltern.Die Halter für Spritzflaschen sorgen dafür, dass die Waschlösungen gut organisiert und zur Hand sind.
- Flaschenhalter für 500 ml- oder 1 l-Spritzflaschen
- Befestigung an Wand, auf Haube oder Tischplatte mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband
- Robuste PVC-Konstruktion
- Geeignet für Standard-Spülflaschen
Spezifikation
Flaschenhalterung | |
Chemikalienbeständiger Kunststoff |