Learn More
Triphenylzinnhydrid, 97 %
Artikelnummer. 11302685
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Triphenylzinnhydrid wird als “H”-Quelle verwendet, um Radikale zu erzeugen oder Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen zu spalten. Es wird auch in Antifouling-Farben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 892-20-6
Summenformel C18H16Sn
MDL-Nummer MFCD00003004
Synonym Triphenylstannane
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyltin hydride
Schmelzpunkt 26°C to 28°C
Dichte 1.374
Siedepunkt 162°C to 168°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel (C6H5)3SnH
Brechungsindex 1.637
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 3544353
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 351.02
Reinheit (%) 97%