Learn More
Triphenylsulfoniumchlorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Triphenylsulfoniumchlorid wird als Schlüsselzwischenprodukt verwendet, das in den neuen elektronischen Chemikalien wie Halbleiter, LCD und TFT weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern
Triphenylsulfoniumchlorid wird als Schlüsselzwischenprodukt verwendet, das in den neuen elektronischen Chemikalien wie Halbleiter, LCD und TFT weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenylsulfonium chloride |
CAS | 4270-70-6 |
Summenformel | C18H15ClS |
MDL-Nummer | MFCD00031716 |
Menge | 1 g |
Synonym | triphenylsulfonium chloride, triphenylsulphonium chloride, unii-93vmp8wb2z, sulfonium, triphenyl-, chloride, triphenylsulfanium chloride, triphenyl sulfonium chloride, 93vmp8wb2z, triphenylsulfonium chloride solution, triphenylsulfonium ion, triphenyl sulfide |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
InChI-Schlüssel | ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[S+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Cl-] |
IUPAC-Name | Triphenylsulfanium;Chlorid |