Learn More
(Triphenylphosphoranyliden)acetaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10158043
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2136-75-6
Summenformel C20H17OP
Molekulargewicht (g/mol) 304.33
MDL-Nummer MFCD00006994
InChI-Schlüssel CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
IUPAC-Name 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)Acetaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185.0°C to 188.0°C
Farbe Braun bis rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3P=CHCHO
Menge 25 g
Formelmasse 304.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Name des Produkts
(Triphenylphosphoranyliden)acetaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >