Learn More
Triphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenylmethane |
Schmelzpunkt | 92°C to 94°C |
Dichte | 1.01 |
Siedepunkt | 358°C to 359°C |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1909753 |
Merck Index | 14,9741 |
Formelmasse | 244.34 |
Reinheit (%) | 98% |