Learn More
Triphenylantimon(V)-Dichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenylantimony(V) dichloride |
Schmelzpunkt | 143°C to 145°C |
Farbe | Weiß |
Geruch | Geruchsneutral |
Strukturformel | (C6H5)3SbCl2 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Formelmasse | 423.97 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Fest |