Learn More
Triphenylphosphit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462948
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Used to convert alcohols to alkyl halides, as a peptide coupling agent, and, in combination with ozone, as a low-temperature source of singlet oxygen, and ligand for metal-catalyzed reactions. Also used as reagent in the preparation of mixed valent nickel diphosphine dithiolate bridged iron carbonyl phosphine complexes as models of [NiFe]-hydrogenase active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient zur Umwandlung von Alkoholen in Alkylhalogenide, als Peptid-Kupplungsmittel und, in Kombination mit Ozon, als Niedrigtemperaturquelle für Singulett-Sauerstoff sowie als Ligand für metallkatalysierte Reaktionen. Wird auch als Reagenz bei der Herstellung von mit Nickeldiphosphin-dithiolat überbrückten Eisen-Carbonylphosphin-Komplexen gemischter Valenz als Modelle von [NiFe]-Hydrenase-Wirkorten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich, von Luft und Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-02-0
Summenformel C18H15O3P
Molekulargewicht (g/mol) 310.289
MDL-Nummer MFCD00003032
InChI-Schlüssel HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC-Name Triphenylphosphit
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyl phosphite
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.184
Siedepunkt 360°C
Flammpunkt 146°C (295°F)
Geruch mild
Strukturformel (C6H5O)3P
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 310.29
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl phosphite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triphenyl phosphite