Learn More
Trimyristin 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10599993
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-45-3
Summenformel C45H86O6
Molekulargewicht (g/mol) 722.59
MDL-Nummer MFCD00036229
InChI-Schlüssel DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
IUPAC-Name 2,3-Di(tetradecanoyloxy)propyltetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimyristin
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 9896
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Formelmasse 722.59
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Trimyristin