Learn More
Trimethylsilyl-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494204
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate is used to prepare powerful Lewis acid, difluoroboron triflate etherate in acetonitrile solvent. It is also used as a reagent in a Dieckmann-like cyclization of ester-imides and diesters. Further, it is used in the conversion of carbonyl compounds to their enol ethers. It is also employed for chemical glycosylation reactions. Its reactivity is similar to trimethylsilyl chloride and is also involved in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilyl-Trifluormethansulfonat wird zur Herstellung von kräftiger Lewis-Säure-, Difluorobor-Triflat-Etherat in Acetonitril-Lösungsmittel verwendet. Wird zudem als Reagenz in einer Dieckmann-ähnlichen Cyclisierung von Ester-Imiden und Diestern verwendet. Wird auch bei der Umwandlung von Carbonylverbindungen in ihre Enol-Ether verwendet. Wird zudem für chemische Glykosylierungsreaktionen eingesetzt. Die Reaktivität ähnelt Trimethylsilylchlorid und ist auch an der organischen Synthese beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit aliphatischen, aromatischen Kohlenwasserstoffen, Haloalkanen und Ethern. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27607-77-8
Summenformel C4H9F3O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 222.253
MDL-Nummer MFCD00000406
InChI-Schlüssel FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
PubChem CID 65367
IUPAC-Name Trimethylsilyl-trifluormethansulfonat
SMILES C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Dichte 1.225
Siedepunkt 39°C to 40°C (12 mmHg)
Flammpunkt 25°C (77°F)
Strukturformel (CH3)3SiSO3CF3
Brechungsindex 1.36
Menge 10 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1868911
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9719
Löslichkeitsinformationen Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,haloalkanes and ethers. Immiscible with water.
Formelmasse 222.26
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate