Learn More
Trimethylsilylcyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582601
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7677-24-9
Summenformel C4H9NSi
Molekulargewicht (g/mol) 99.21
MDL-Nummer MFCD00001765
InChI-Schlüssel LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
PubChem CID 82115
IUPAC-Name Trimethylsilylformonitril
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Spezifikation
Siedepunkt 114.0°C to 117.0°C
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl cyanide
Schmelzpunkt 11.0°C
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel (CH3)3SiCN
Fieser 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433
Flammpunkt 1°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 99.21
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3880 to 1.3920
Relative Dichte 0.744
Dichte 0.7440g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.