Learn More
Trimethylacetylchlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285090
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3282-30-2
Summenformel C5H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 120.58
MDL-Nummer MFCD00000709
InChI-Schlüssel JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
PubChem CID 62493
IUPAC-Name 2,2-Methylpropanoylchlorid
SMILES CC(C)(C)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetyl chloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -56.0°C
Farbe Farblos bis Pink
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 105.0°C
Flammpunkt 14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCOCl
Brechungsindex 1.4110 to 1.4130
Menge 5 g
Beilstein 02, 320
Fieser 01,1229; 08,404; 11,489
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis., miscible with most common aprotic organic solvents
Viskosität 0.86 mPa.s (20°C)
Formelmasse 120.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylacetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.