Learn More
Trimethylacetamid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702694
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-10-9
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD00008011
InChI-Schlüssel XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalamide, trimethylacetamide, 2,2,2-trimethylacetamide, propanamide, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylpropionamide, 2,2-dimethyl-propionamide, unii-fes86mr7zi, fes86mr7zi, propanamide,2,2-dimethyl, trimethylacetarnide
PubChem CID 12957
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanamid
SMILES CC(C)(C)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetamide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 212°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCONH2
Menge 5 g
Beilstein 02, 320
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.