Learn More
Trimethyl-Orthobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184140
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 707-07-3
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
MDL-Nummer MFCD00008474
InChI-Schlüssel IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
PubChem CID 69720
IUPAC-Name trimethoxymethylbenzol
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl orthobenzoate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 87°C to 88°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(OCH3)3
Brechungsindex 1.4880 to 1.49
Menge 10 g
Fieser 13,327; 04,548; 13,195; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Relative Dichte 1.06
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit