Learn More
Citronensäuretrimetylester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15721809
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C9H14O7
Molekulargewicht (g/mol) 234.2
InChI-Schlüssel HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74112
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl citrate
Schmelzpunkt 75°C to 78°C
Siedepunkt 176°C (16.0 mmHg)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol
Formelmasse 234.2