Learn More
Triisopropylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742831
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6485-79-6
Summenformel C9H22Si
Molekulargewicht (g/mol) 158.36
MDL-Nummer MFCD00009657
InChI-Schlüssel YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
PubChem CID 6327611
IUPAC-Name Tri(propan-2-yl)silizium
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropylsilane
Namenshinweis 98%
Dichte 0.7730g/mL
Siedepunkt 84.0°C to 86.0°C (35.0 mmHg)
Flammpunkt 37°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]3SiH
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360
Menge 10 g
Beilstein 04,IV,3907
Relative Dichte 0.773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 158.36
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropylsilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.