Learn More
Borate de triisopropyle, 98+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triisopropyl borate |
Point de fusion | -59°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8140g/mL |
Point d’ébullition | 140°C |
Point d’éclair | 17°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Formule linéaire | [(CH3)2CHO]3B |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Borate de triisopropyle, 98+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu