Learn More
Triisopropylborat, +98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10070764
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5419-55-6
Summenformel C9H21BO3
Molekulargewicht (g/mol) 188.07
MDL-Nummer MFCD00008872
InChI-Schlüssel NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC-Name Tripropan-2-ylborat
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropyl borate
Schmelzpunkt -59°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8140g/mL
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CHO]3B
Brechungsindex 1.3755 to 1.3775
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.814
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formelmasse 188.07
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.