Learn More
Triisopropanolamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408847
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Major applications include water-based coating applications and agricultural products. Additional applications are antistat agents for polymers, corrosion inhibitor, electrodeposition/electrocoating, lubricants, paper, pigment dispersion, plastics, polyurethane additive, reaction intermediates, rubber curing, surfactants, mineral dispersion, and urethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zu den wichtigsten Anwendungen gehören wasserbasierte Beschichtungen und landwirtschaftliche Produkte. Weitere Anwendungen sind Antistatikmittel für Polymere, Korrosionshemmer, Elektrodeposition/Elektrobeschichtung, Schmierstoffe, Papier, Pigmentdispersion, Kunststoffe, Polyurethan-Additive, Reaktionsintermediate, Gummivulkanisation, Tenside, Mineraldispersion und Urethane.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ethanol, Diethylether, Chloroform (leicht) und Methanol (>500 g/100 g).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-20-3
Summenformel C9H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.271
MDL-Nummer MFCD00004533
InChI-Schlüssel SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC-Name 1-[Bis(2 -hydroxypropyl)amino]propan-2 -ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropanolamine
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 189°C to 191°C (23 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3CHOHCH2)3N
Menge 500 g
Beilstein 1071570
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly ),and methanol (>500g/100g).
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triisopropanolamine