Learn More
Invitrogen™ Triiodothyronine (T3) Competitive ELISA Kit
Competitive ELISA
Marke: Invitrogen™ EIAT3C
Includes: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
Beschreibung
The Triiodothyronine (T3) ELISA quantitates T3 in serum,plasma,urine,dried fecal extracts,or cell culture medium.
Principle of the method
The Triiodothyronine (T3) Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure T3 present in extracted serum and plasma,urine,extracted dried fecal samples,and tissue culture media samples. This kit measures total T3 in extracted serum and plasma and in extracted fecal samples. A T3 stock solution is provided to generate standard curves for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture sheep antibodies. A T3-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a sheep antibody to T3 to each well. After a two-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound T3-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Schilddrüsenhormone regulieren eine Anzahl von Entwicklungs-, Stoffwechsel- und neuronalen Aktivitäten im ganzen Körper. Die Schilddrüse synthetisiert 2 Hormone: Thyroxin, das 4 Jodatome (T4) und Triiodthyronin (T3) enthält, die 3 Jodatome enthalten. Die T3-Produktion in der Schilddrüse macht etwa 20 % des Gesamt-T3 aus; der Rest wird durch die Umwandlung (Deiodierung) von T4 in T3 in peripheren Geweben erzeugt. Schilddrüsenhormone zirkulieren hauptsächlich gebunden an Trägerproteine (z. B. Thyreoid-bindendes Globulin [TBG], Prealbumin und Albumin), während nur eine kleine Fraktion ungebunden zirkuliert. Die freie Form von T3 ist die biologisch aktive Fraktion. Während sowohl T3 als auch T4 an TBG gebunden sind, ist T3 weniger fest gebunden als T4 . Das Gesamt-T3 besteht sowohl aus den gebundenen als auch aus den ungebundenen Fraktionen. Triiodhyronin (T3) ist bei allen Arten identisch.Spezifikation
78.125 bis 5000 pg/ml | |
Kompetitives ELISA-Kit für Triiodothyronin (T3) | |
HRP | |
ELISA-Kit | |
Stuhlextrakt, Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
6.3 % | |
HRP | |
RUO | |
Stuhlextrakt, 100 μl; Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl; Urin, 25 μl | |
Chemisch | |
2 h 30 min |
37,4 pg/mL | |
Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform | |
Fluoreszenz | |
Schilddrüsenhormon | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis | |
13.4 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Stoffwechsel | |
-20 °C | |
1 h 20 min |