Learn More
Trifluoressigsäure, CHROMASOLV™, für HPLC,≥99.0%, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15662990
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
CHROMASOLV™ für HPLC, ≥ 99.0 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion max. 0.10 bei 270 nm, max. 0.9 bei 260 nm, max. 0.025 bei 320 nm, max. 0.03 bei 300 nm, max. 0.04 bei 290 nm, max. 0.05 bei 280 nm
Chemischer Name oder Material Trifluoressigsäure
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.0 %
CAS 76-05-1
Schmelzpunkt -15.4 °C (Literatur)
Siedepunkt 72 °C
CAS Max. % 100.0000%
Summenformel C2HF3O2
Strukturformel CF3COOH
MDL-Nummer MFCD00004169
UN-Nummer UN2699
Beilstein 742035
Synonym Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC
Dichte 1.489 g/ml bei 20 °C (Lit.)
Menge 1 l
Flammpunkt 100 °C
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trifluoroacetic acid