Learn More
Trifluoracetaldehyd-Ethylhalbacetale, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10021540
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433-27-2
Summenformel C4H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.09
MDL-Nummer MFCD00000441
InChI-Schlüssel KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
PubChem CID 9897
IUPAC-Name 1-Ethoxy-2,2,2-Trifluorethanol
SMILES CCOC(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Namenshinweis 90%
Farbe Farblos
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 104°C to 105°C (745.0 mmHg)
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH(OC2H5)OH
Brechungsindex 1.3410 to 1.344
Menge 25 mL
Beilstein 01, IV, 3133
Relative Dichte 1.24
Formelmasse 144.09
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /