Learn More
Triethyltinchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344527
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 994-31-0
Summenformel C6H17ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 243.36
MDL-Nummer MFCD00040414
InChI-Schlüssel PFMCXCNQGDRWRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyltin chloride, stannane, chlorotriethyl, chlorotriethyltin, triethylchlorotin, triethylchlorostannane, triethylstannyl chloride, tin, triethyl-, chloride, triethyltin chloride c2h5 3sncl, triethylstannium chloride, triaethylzinnchlorid
PubChem CID 13820
IUPAC-Name Chlor(triethyl)stannan
SMILES Cl.CC[SnH](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyltin chloride
Dichte 1.429 g/mL
Siedepunkt 206°C
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 241.33
Physikalische Form Flüssig