Learn More
Triethylsilan, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394103
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-86-7
Summenformel C6H16Si
Molekulargewicht (g/mol) 116.28
InChI-Schlüssel QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC-Name Triethylsilicium
SMILES CC[Si](CC)CC
Spezifikation
Siedepunkt 107°C to 108°C
Chemischer Name oder Material Triethylsilane
Menge 100 mL
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel (C2H5)3SiH
Flammpunkt -3°C
Merck Index 15,9841
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 116.28
Reinheit (%) 99%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4100 to 1.412
Relative Dichte 0.72
Dichte 0.7200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.