Learn More
Triethylmethylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451827
Click to view available options
Menge:
50 g
Effektiver Phasentransferkatalysator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylmethylammonium chloride
CAS 10052-47-8
Schmelzpunkt 282°C to 284°C
Summenformel C7H18ClN
MDL-Nummer MFCD00059972
Menge 50 g
Synonym triethylmethylammonium chloride, n,n-diethyl-n-methylethanaminium chloride, methyltriethylammonium chloride, unii-z0tk7k977q, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride, triethyl methyl azanium chloride, methyl triethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride 1:1, triethyl-methyl-azanium, acmc-1bu0o
InChI-Schlüssel NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CC.[Cl-]
IUPAC-Name Triethyl(methyl)azanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 151.678
PubChem CID 82326
Formelmasse 151.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylmethylammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethylmethylammonium chloride