Learn More
Triethylentetramin-N,N,N',N″,N‴,N‴-Hexaessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409980
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 869-52-3
Summenformel C18H30N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 494.454
MDL-Nummer MFCD00004290
InChI-Schlüssel RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ttha, hexaacetic acid, triethylenetetraminehexaacetate, 3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl, triethylenetetranitrilohexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n',n'-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n',n,n-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n', 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-dioic acid
PubChem CID 70088
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]essigsäure
SMILES C(CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid
Menge 2 g
Formelmasse 494.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver