Learn More
Triethylboran, 1 M soln. In THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Triethylboran ist Katalysator für die Allylierung von Aldehyden, für decarboxylative C-C-Bindungs-Spaltungsreaktionen, die Rheniumhydrid/Bor-Lewis-Säure-Kokatalyse von Alken-Hydrierungen und für die regioselektive Hydroxyalkylierung von ungesättigten Oximethern. Reaktionsmittel zur radikalen Reduktion von Alkylbromiden mit N-heterozyklischen Carbenboranen und zur Synthese von Tetramethylammoniumtrialkylphenylborat-Salzen mit Oxidationspotenzial.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, nicht in der Nähe von Luft aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Triethylboran ist Katalysator für die Allylierung von Aldehyden, für decarboxylative C-C-Bindungs-Spaltungsreaktionen, die Rheniumhydrid/Bor-Lewis-Säure-Kokatalyse von Alken-Hydrierungen und für die regioselektive Hydroxyalkylierung von ungesättigten Oximethern. Reaktionsmittel zur radikalen Reduktion von Alkylbromiden mit N-heterozyklischen Carbenboranen und zur Synthese von Tetramethylammoniumtrialkylphenylborat-Salzen mit Oxidationspotenzial.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, nicht in der Nähe von Luft aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethylborane |
Dichte | 0.865 |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Strukturformel | (CH3CH2)3B |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 1731462 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 98 |