Learn More
Triethylamine Hydrochloride, ≥99%, For HPLC, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 261°C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Strukturformel | (C2H5)3N · HCl |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3906409 |
Formelmasse | 137.65g/mol |
Reinheit (%) | ≥99% |