Learn More
Triethylamin, ≥99.5 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15638500
Click to view available options
Menge:
10 x 2 ml
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamin
CAS 121-44-8
Dichte 0.726 g/ml bei 25 °C
Explosionsgrenze 0.08
Flammpunkt −15 °C (5 °F)
Zündpunkt 593 °F
Verpackung Ampulle
Summenformel C6H15N
Strukturformel (C2H5)3N
MDL-Nummer MFCD00009051
Menge 10 x 2 ml
UN-Nummer UN1296
Beilstein 605283
Synonym Triethylamin, Ethanamin, N,N-Diethyl, Diethylamino-Ethan, Triäthylamin, Trietylamin, N,N,N-Triethylamin, Netto3, Diethylaminoethan, net3, diethylaminoethane
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
ChEBI CHEBI:35026
Formelmasse 101.19 mol
Dampfdruck 51.75 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 %