Learn More
Triethylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137742
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-93-0
Summenformel C12H20O7
Molekulargewicht (g/mol) 276.29
InChI-Schlüssel DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
IUPAC-Name Triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMILES CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl citrate
Schmelzpunkt -46.0°C
Dichte 1.1360g/mL
Siedepunkt 294.0°C
Flammpunkt 151°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4400 to 1.4430
Menge 1 kg
Merck Index 15,2325
Relative Dichte 1.136
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.7% (25°C)
Viskosität 35.2 mPa.s (25°C)
Formelmasse 276.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit