Learn More
Triethyl4-phosphonocrotonat, cis + trans, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
250 g
Beschreibung
Triethyl 4-phosphonocrotonate is used as a reactant for iminodipropionic acid as a leaving group for DNA polymerization by HIV-1 reverse transcriptase, orally bioavailable GPR40 agonist synthesis, preparation of mGlu4R agonists and synthesis of fluoroketone inhibitors of group VIA calcium-independent phospholipase A2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethyl-4-Phosphonocrotonat wird verwendet als Reaktant für Iminodipropionsäure als Abgangsgruppe für die DNA-Polymerisation bei der reversen Transkriptase von HIV-1, bei der Synthese des oral bioverfügbaren GPR40-Agonisten, bei der Gewinnung von von MGLU4 R-Agonisten und bei der Synthese von Fluoroketon-Inhibitoren der Gruppe der VIA calciumunabhängigen Phospholipase A2.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Triethyl-4-Phosphonocrotonat wird verwendet als Reaktant für Iminodipropionsäure als Abgangsgruppe für die DNA-Polymerisation bei der reversen Transkriptase von HIV-1, bei der Synthese des oral bioverfügbaren GPR40-Agonisten, bei der Gewinnung von von MGLU4 R-Agonisten und bei der Synthese von Fluoroketon-Inhibitoren der Gruppe der VIA calciumunabhängigen Phospholipase A2.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethyl 4-phosphonocrotonate |
Namenshinweis | cis + trans |
Dichte | 1.13 |
Siedepunkt | 133°C to 135°C (0.4 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.455 |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 250.23 |
Reinheit (%) | 94% |