Learn More
Triethanolaminhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Protein purification reagent Triethanolamine hydrochloride serves as a protein purification reagent, an emulsifier and a surfactant. It is used in the study of chemical cross linking of chloroplast coupling factor and acts as a medium for assaying adenosine diphosphate (ADP). It acts as an organic additive in the grinding of cement clinker and as a complexing agent for aluminum ions in aqueous solutions. It is used for the neutralization of fatty acids and adjusting buffer pH as well as utilized to dissolve oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Das Proteinreinigungsreagenz Triethanolaminhydrochlorid dient als Proteinreinigungsreagenz, Emulgator und Tensid. Es wird in der Untersuchung der chemischen Vernetzung von Chloroplast-Koppelfaktoren verwendet und dient als Medium für die Bestimmung von Adenosindiphosphat (ADP). Es wirkt als organischer Zusatz bei der Vermahlung von Zementklinker und als Komplexbildner für Aluminiumionen in wässrigen Lösungen. Es wird zur Neutralisierung von Fettsäuren und zur Einstellung des Puffer-pH-Werts sowie zur Auflösung von Ölen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethanolamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 177°C to 179°C |
Strukturformel | (HOCH2CH2)3N·HCl |
Menge | 250 g |
Beilstein | 3909940 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,9665 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 185.65 |
Reinheit (%) | ≥99% |
RUO – Research Use Only