Learn More
Honeywell KCL™ Tricotril™ Winterhandschuhe 739
Click to view available options
Größe: 9
Beschreibung
- Schweres Wollfutter, mit Nitril versiegelt
- Geeignet für Arbeiten in kalten Umgebungen (bis −20 °C) oder mit kalten Gegenständen
- Kurzfristiger Kälteschutz bis zu −50 °C
- Guter Hitzeschutz bis zu 100 °C
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Gute Griffigkeit beim Umgang mit fettigen und öligen Teilen ermöglicht längere Arbeitsphasen ohne Ermüdung
- Ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Lange Länge zum Schutz des Unterarms
- Zugelassen für die Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EG-Kategorie PSA 3, zugelassen für die Lebensmittelhandhabung und -verarbeitung gemäß EU 1935/2004 |
Farbe | Grün |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Nitril |
Größe | 9 |
Dicke (metrisch) | 2,0 mm |
Auskleidungsmaterial | Schwere, nahtlose Wolle |
Durchstechfestigkeit | 1 |
Beständig gegen | Beständigkeit gegen Permeation durch Chemikalien: AJL |
Reißfestigkeit | 2 |