Learn More
Cytiva Tricorn™ Filterkit
Filtersätze für Trikorn 5 und 10 Säulen
145.00 CHF - 165.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15201228
|
Cytiva
29053586 |
Für 5 Säulen |
165.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10660561
|
Cytiva
11-0012-54 |
Für 10 Säulen |
145.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Tricorn 5 und 10 Grobfilter-Kits werden für große Mengen/wiederholtes Laden geklärter Proben verwendet, um das Risiko von Verstopfungen in Kombination mit Aufnahmemedien zu verringern. Die Filter- und Grobfilter-Kits umfassen jeweils fünf Adapter für Ober- und Unterseite, Filter für Unterseite und EPDM-O-Ringe.- Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden
- Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
- Die Säulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 10 mm und in Längen von 20 bis 200 mm erhältlich
- Für Säulen mit 10 mm Durchmesser sind auch die Säulenlängen 300 und 600 mm erhältlich. Das Design und die Abmessungen der Säulen machen sie besonders nützlich für Screening- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung.
- Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.