Learn More
Trichloressigsäure, reinst, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
Beschreibung
Trifluoressigsäure, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1,2 |
Schmelzpunkt | 52 °C |
Siedepunkt | 196 °C |
Farbe | Weiß |
Formelmasse | 163.39g/mol |
Menge | 1kg |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Physikalische Form | Fest |
Dampfdruck | 1,2 mbar bei 50 °C, 0,8 mbar bei 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trichloroacetic acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.