Learn More
Trichloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1000 g
5000g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Das Proteinfällungsreagenz Trichloressigsäure wird als Fällungsmittel in der Biochemie für die Fällung von Proteinen, DNA und RNA verwendet. Ein aktiver Bestandteil bei kosmetischen Behandlungen wie chemische Peelings, Tätowierungsentfernung und Behandlung der Warzen einschließlich genitale Warzen. Es wird auch zur Bestimmung der Proteinkonzentration sowie als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethylether, Benzol, Aceton, O-Xylol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen.
Das Proteinfällungsreagenz Trichloressigsäure wird als Fällungsmittel in der Biochemie für die Fällung von Proteinen, DNA und RNA verwendet. Ein aktiver Bestandteil bei kosmetischen Behandlungen wie chemische Peelings, Tätowierungsentfernung und Behandlung der Warzen einschließlich genitale Warzen. Es wird auch zur Bestimmung der Proteinkonzentration sowie als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethylether, Benzol, Aceton, O-Xylol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichloroacetic acid |
pH | <1 |
Schmelzpunkt | 54°bis 58 °C |
Siedepunkt | 196 °C |
UN-Nummer | UN1839 |
Beilstein | 970119 |
Merck Index | 14,9627 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,ethyl ether,benzene,acetone,o-xylene and carbon tetrachloride. |
Formelmasse | 163.39 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trichloroacetic acid
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trichloroacetic acid